Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Eph receptor B1 Tyr928 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-10138R-A680
BOSSBS-10138R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-10138R-A680
Anti-Eph receptor B1 Tyr928 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Receptor tyrosine kinase which binds promiscuously transmembrane ephrin-B family ligands residing on adjacent cells, leading to contact-dependent bidirectional Signalling into neighboring cells. The Signalling pathway downstream of the receptor is referred to as forward Signalling while the Signalling pathway downstream of the ephrin ligand is referred to as reverse Signalling. Cognate/functional ephrin ligands for this receptor include EFNB1, EFNB2 and EFNB3. During nervous system development, regulates retinal axon guidance redirecting ipsilaterally ventrotemporal retinal ganglion cells axons at the optic chiasm midline. This probably requires repulsive interaction with EFNB2. In the adult nervous system together with EFNB3, regulates chemotaxis, proliferation and polarity of the hippocampus neural progenitors. In addition to its role in axon guidance plays also an important redundant role with other ephrin-B receptors in development and maturation of dendritic spines and synapse formation. May also regulate angiogenesis. More generally, may play a role in targeted cell migration and adhesion. Upon activation by EFNB1 and probably other ephrin-B ligands activates the MAPK/ERK and the JNK Signalling cascades to regulate cell migration and adhesion respectively.

Type: Primary
Antigen: Eph receptor B1 Tyr928
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité