Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPHB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-10139R
BOSSBS-10139REA 737 EUR InStock
BOSSBS-10139R
Anti-EPHB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EphB1, previously known as Elk (eph like kinase), is a receptor tyrosine kinase of the highly tissue restricted family of eph proteins. EphB1 and other ephB family members are type 1 membrane spanning proteins, comprised of immunoglobulin, fibronectin type III, and cysteine rich subdomains in the ecto domain, and the single uninterrupted cytoplasmic tyrosine kinase domain upstream of a carboxyterminal sterile alpha motif (SAM) domain. EphB family proteins bind ephrins of the B class. EphB1 is expressed predominately in developing neural structures in embryos, and in vascular epithelium of kidney, and other tissues. Upon binding to alternatively oligomerized ephrin B1, EphB1 signals regulation of cell attachment and cell to cell assembly. Members of this protein family are implicated in neuronal and vascular cell targeting.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: EPHB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité