Anti-SCNN1D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-10141R-A488
BOSSBS-10141R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10141R-A488
Anti-SCNN1D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Sodium permeable non-voltage-sensitive ion channel inhibited by the diuretic amiloride. Mediates the electrodiffusion of the luminal sodium (and water, which follows osmotically) through the apical membrane of epithelial cells. Controls the reabsorption of sodium in kidney, colon, lung and sweat glands. Also plays a role in taste perception.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SCNN1D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl BOSSBS-10141R-A488
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité