Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-10151R-A488
BOSSBS-10151R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-10151R-A488
Anti-CRM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Mediates the nuclear export of cellular proteins (cargos) bearing a leucine-rich nuclear export signal (NES) and of RNAs. In the nucleus, in association with RANBP3, binds cooperatively to the NES on its target protein and to the GTPase RAN in its active GTP-bound form (Ran-GTP). Docking of this complex to the nuclear pore complex (NPC) is mediated through binding to nucleoporins. Upon transit of a nuclear export complex into the cytoplasm, disassembling of the complex and hydrolysis of Ran-GTP to Ran-GDP (induced by RANBP1 and RANGAP1, respectively) cause release of the cargo from the export receptor. The directionality of nuclear export is thought to be conferred by an asymmetric distribution of the GTP- and GDP-bound forms of Ran between the cytoplasm and nucleus. Involved in U3 snoRNA transport from Cajal bodies to nucleoli. Binds to late precursor U3 snoRNA bearing a TMG cap. Several viruses, among them HIV-1, HTLV-1 and influenza A use it to export their unspliced or incompletely spliced RNAs out of the nucleus. Interacts with, and mediates the nuclear export of HIV-1 Rev and HTLV-1 Rex proteins. Involved in HTLV-1 Rex multimerization.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CRM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité