Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SECTM1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-10153R-A750
BOSSBS-10153R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-10153R-A750
Anti-SECTM1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
Detected at the highest levels in peripheral blood leukocytes and breast cancer cell lines. Found in leukocytes of the myeloid lineage, with the strongest expression observed in granulocytes and no detectable expression in lymphocytes. Expressed in thymic epithelial cells and fibroblasts.Belongs to the SECTM family.

Type: Primary
Antigen: SECTM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 42-150/248
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité