Anti-ALDH1A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-10162R-CY3
BOSSBS-10162R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-10162R-CY3
Anti-ALDH1A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Binds free retinal and cellular retinol-binding protein-bound retinal. Can convert/oxidize retinaldehyde to retinoic acid (By similarity).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ALDH1A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité