Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Adeno-Associated Virus Capsid Protein VP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-10180R-A680
BOSSBS-10180R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-10180R-A680
Anti-Adeno-Associated Virus Capsid Protein VP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Capsid protein self-assembles to form an icosahedral capsid with a T=1 symmetry, about 22 nm in diameter, and consisting of 60 copies of three size variants of the capsid protein VP1, VP2 and VP3 which differ in their N-terminus. The capsid encapsulates the genomic ssDNA. Binds to host cell heparan sulfate and uses host ITGA5-ITGB1 as coreceptor on the cell surface to provide virion attachment to target cell. This attachment induces virion internalisation predominantly through clathrin-dependent endocytosis. Binding to the host receptor also induces capsid rearrangements leading to surface exposure of VP1 N-terminus, specifically its phospholipase A2-like region and putative nuclear localisation signal(s). VP1 N-terminus might serve as a lipolytic enzyme to breach the endosomal membrane during entry into host cell and might contribute to virus transport to the nucleus.

Type: Primary
Antigen: Adeno-Associated Virus Capsid Protein VP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 21-120/724
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus, Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité