Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CMKLR1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-10185R-HRP
BOSSBS-10185R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-10185R-HRP
Anti-CMKLR1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Receptor for the chemoattractant adipokine chemerin/RARRES2 and for the omega-3 fatty acid derived molecule resolvin E1. Interaction with RARRES2 induces activation of intracellular signaling molecules, such as SKY, MAPK1/3 (ERK1/2), MAPK14/P38MAPK and PI3K leading to multifunctional effects, like reduction of immune responses, enhancing of adipogenesis and angionesis. Resolvin E1 down-regulates cytokine production in macrophages by reducing the activation of MAPK1/3 (ERK1/2) and NF-kappa-B (By similarity). Positively regulates adipogenesis and adipocyte metabolism.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CMKLR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité