Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RSV Nucleoprotein Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-10207R-HRP
BOSSBS-10207R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-10207R-HRP
Anti-RSV Nucleoprotein Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Respiratory syncytial virus (RSV) is a major cause of respiratory illness in young children. RSV infection produces a variety of signs and symptoms involving different areas of the respiratory tract, from the nose to the lungs. RSV is a negative sense, enveloped RNA virus. The virion is variable in shape and size with average diameter of between 120 and 300 nm.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: RSV Nucleoprotein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité