Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1020R-A750
BOSSBS-1020R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1020R-A750
Anti-ERK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Involved in both the initiation and regulation of meiosis, mitosis, and postmitotic functions in differentiated cells by phosphorylating a number of transcription factors such as ELK-1. Phosphorylates EIF4EBP1; required for initiation of translation. Phosphorylates microtubule-associated protein 2 (MAP2). Phosphorylates SPZ1. Phosphorylates heat shock factor protein 4(HSF4) (By similarity). Highest levels within the nervous system, expressed in different tissues, mostly in intestine, placenta and lung. Increased expression during development. Belongs to the protein kinase superfamily. CMGC Ser/Thr protein kinase family. MAP kinase subfamily. Contains 1 protein kinase domain. Binds both upstream activators and downstream substrates in multimolecular complexes. Found in a complex with at least BRAF, HRAS, MAP2K1/MEK1, MAPK3 and RGS14. Interacts with TPRBy similarity. Interacts with ADAM15, ARRB2, CANX, DAPK1 (via death domain), HSF4, IER3, MAP2K1/MEK1, NISCH, and SGK1By similarity. Interacts with MORG1, PEA15 and MKNK2. MKNK2 isoform 1 binding prevents from dephosphorylation and inactivation.

Type: Primary
Antigen: ERK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/380
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité