Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CHI3L1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-10215R-CY3
BOSSBS-10215R-CY3EA 876 EUR InStock
BOSSBS-10215R-CY3
Anti-CHI3L1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Carbohydrate-binding lectin with a preference for chitin. Has no chitinase activity. May play a role in tissue remodeling and in the capacity of cells to respond to and cope with changes in their environment. Plays a role in T-helper cell type 2 (Th2) inflammatory response and IL-13-induced inflammation, regulating allergen sensitization, inflammatory cell apoptosis, dendritic cell accumulation and M2 macrophage differentiation. Facilitates invasion of pathogenic enteric bacteria into colonic mucosa and lymphoid organs. Mediates activation of AKT1 signaling pathway and subsequent IL8 production in colonic epithelial cells. Regulates antibacterial responses in lung by contributing to macrophage bacterial killing, controlling bacterial dissemination and augmenting host tolerance. Also regulates hyperoxia-induced injury, inflammation and epithelial apoptosis in lung.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CHI3L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité