Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1021R-A750
BOSSBS-1021R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1021R-A750
Anti-TLR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Cooperates with LY96 and CD14 to mediate the innate immune response to bacterial lipopolysaccharide (LPS). Acts via MYD88, TIRAP and TRAF6, leading to NF-kappa-B activation, cytokine secretion and the inflammatory response. Also involved in LPS-independent inflammatory responses triggered by free fatty acids, such as palmitate. In complex with TLR6, promotes sterile inflammation in monocytes/macrophages in response to oxidised low-density lipoprotein (oxLDL) or amyloid-beta 42. In this context, the initial signal is provided by oxLDL- or amyloid-beta 42-binding to CD36. This event induces the formation of a heterodimer of TLR4 and TLR6, which is rapidly internalized and triggers inflammatory response, leading to the NF-kappa-B-dependent production of CXCL1, CXCL2 and CCL9 cytokines, via MYD88 signaling pathway, and CCL5 cytokine, via TICAM1 signaling pathway, as well as IL1B secretion.

Type: Primary
Antigen: TLR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 751-835/835
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Cow

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité