Anti-CD93 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Bioss
BS-10232R-FITC
BOSSBS-10232R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-10232R-FITC
Anti-CD93 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Receptor (or element of a larger receptor complex) for C1q, mannose-binding lectin (MBL2) and pulmonary surfactant protein A (SPA). May mediate the enhancement of phagocytosis in monocytes and macrophages upon interaction with soluble defense collagens. May play a role in intercellular adhesion.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CD93
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité