Anti-Nephrin Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-10233R-CY7
BOSSBS-10233R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-10233R-CY7
Anti-Nephrin Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Seems to play a role in the development or function of the kidney glomerular filtration barrier. Regulates glomerular vascular permeability. May anchor the podocyte slit diaphragm to the actin cytoskeleton. Plays a role in skeletal muscle formation through regulation of myoblast fusion (By similarity).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Nephrin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité