Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZBTB7 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-10235R-FITC
BOSSBS-10235R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-10235R-FITC
Anti-ZBTB7 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Pokemon, the POK erythroid myeloid ontogenic factor, not only regulates the expression of many genes, but also plays an important role in cell tumorigenesis. To investigate the molecular mechanism regulating expression of the Pokemon gene in humans, its 5'-upstream region was cloned and analyzed. Transient analysis revealed that the Pokemon promoter is constitutive. Deletion analysis and a DNA decoy assay indicated that the NEG-U and NEG-D elements were involved in negative regulation of the Pokemon promoter, whereas the POS-D element was mainly responsible for its strong activity. Electrophoretic mobility shift assays suggested that the NEG-U, NEG-D and POS-D elements were specifically bound by the nuclear extract from A549 cells in vitro. Mutation analysis demonstrated that cooperation of the NEG-U and NEG-D elements led to negative regulation of the Pokemon promoter. Moreover, the NEG-U and NEG-D elements needed to be an appropriate distance apart in the Pokemon promoter in order to cooperate. Taken together, our results elucidate the mechanism underlying the regulation of Pokemon gene transcription, and also define a novel regulatory sequence that may be used to decrease expression of the Pokemon gene in cancer gene therapy.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZBTB7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité