Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MCT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-10249R-A680
BOSSBS-10249R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-10249R-A680
Anti-MCT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Proton-coupled monocarboxylate transporter. catalyses the rapid transport across the plasma membrane of many monocarboxylates such as lactate, pyruvate, branched-chain oxo acids derived from leucine, valine and isoleucine, and the ketone bodies acetoacetate, beta-hydroxybutyrate and acetate. Depending on the tissue and on circumstances, mediates the import or export of lactic acid and ketone bodies. Required for normal nutrient assimilation, increase of white adipose tissue and body weight gain when on a high-fat diet. Plays a role in cellular responses to a high-fat diet by modulating the cellular levels of lactate and pyruvate, small molecules that contribute to the regulation of central metabolic pathways and insulin secretion, with concomitant effects on plasma insulin levels and blood glucose homeostasis.

Type: Primary
Antigen: MCT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 251-350/500
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité