Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC16A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-10249R-CY5
BOSSBS-10249R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10249R-CY5
Anti-SLC16A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a proton-linked monocarboxylate transporter that catalyzes the movement of many monocarboxylates, such as lactate and pyruvate, across the plasma membrane. Mutations in this gene are associated with erythrocyte lactate transporter defect. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLC16A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité