Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-L-Citrulline Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-10255R-A647
BOSSBS-10255R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10255R-A647
Anti-L-Citrulline Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The amino acid Citrulline is required to detoxify the liver from ammonia, which is a waste product of the body from oxidation. Citrulline promotes energy and assists with the immune system. This unusual amino acid is formed in the urea cycle by the addition of carbon dioxide and ammonia to ornithine. It is then combined with aspartic acid to form arginosuccinic acid, which later is metabolized into the amino acid arginine.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: L-Citrulline
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité