Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SP-A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-10265R-HRP
BOSSBS-10265R-HRPEA 876 EUR InStock
BOSSBS-10265R-HRP
Anti-SP-A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
This gene is one of several genes encoding pulmonary-surfactant associated proteins (SFTPA) located on chromosome 10. Mutations in this gene and a highly similar gene located nearby, which affect the highly conserved carbohydrate recognition domain, are associated with idiopathic pulmonary fibrosis. The current version of the assembly displays only a single centromeric SFTPA gene pair rather than the two gene pairs shown in the previous assembly which were thought to have resulted from a duplication. [provided by RefSeq, Sep 2009].

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SP-A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité