Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TBX3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-10266R
BOSSBS-10266REA 719 EUR InStock
BOSSBS-10266R
Anti-TBX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Tbx3 gene is a member of a phylogenetically conserved family of genes that share a common DNA binding domain, the T box. T box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. Tbx3 is a transcriptional repressor and is thought to play a role in the anterior/posterior axis of the tetrapod forelimb. Mutations in this gene cause ulnar mammary syndrome, affecting limb, apocrine gland, tooth, hair, and genital development. Alternative splicing of this gene results in three transcript variants encoding different isoforms; however, the full length nature of one variant has not been determined.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TBX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité