Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VAV3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-10271R-CY3
BOSSBS-10271R-CY3EA 921 EUR InStock
BOSSBS-10271R-CY3
Anti-VAV3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The Vav family of Rho guanine nucleotide exchange factors (GEFs) orchestrate signaling events following lymphocyte antigen receptor activation. Vav3, like Vav (also known as Vav1 or p95Vav), undergoes tyrosine phosphorylation downstream of T cell receptor cross-linkage, and subsequently interacts with 2 adaptor molecules, SLP76 and 3BP2. Following these events, however, the paths of Vav and Vav3 diverge; Vav affects IL-2 promotor activity, while Vav3 impacts gene transcription linked to serum response element (SRE). Furthermore, Vav3 expression follows a cell cycle-dependent pattern, with transient upregulation occuring during mitosis. Encforced Vav3 expression leads to the appearance of multinucleate cells, implicating a role for Vav3 in the control of cytokinesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: VAV3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité