Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIK3 gamma Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-10277R-CY7
BOSSBS-10277R-CY7EA 921 EUR InStock
BOSSBS-10277R-CY7
Anti-PIK3 gamma Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes a protein that belongs to the pi3/pi4-kinase family of proteins. The gene product is an enzyme that phosphorylates phosphoinositides on the 3-hydroxyl group of the inositol ring. It is an important modulator of extracellular signals, including those elicited by E-cadherin-mediated cell-cell adhesion, which plays an important role in maintenance of the structural and functional integrity of epithelia. In addition to its role in promoting assembly of adherens junctions, the protein is thought to play a pivotal role in the regulation of cytotoxicity in NK cells. The gene is located in a commonly deleted segment of chromosome 7 previously identified in myeloid leukemias. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PIK3 gamma
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité