Anti-NSE Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-1027R-A750
BOSSBS-1027R-A750EA 864 EUR InStock
BOSSBS-1027R-A750
Anti-NSE Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Has neurotrophic and neuroprotective properties on a broad spectrum of central nervous system (CNS) neurons. Binds, in a calcium-dependent manner, to cultured neocortical neurons and promotes cell survival (By similarity).
Type: Primary
Antigen: NSE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-300/434
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité