Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Prohibitin 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-10283R-A750
BOSSBS-10283R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-10283R-A750
Anti-Prohibitin 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Acts as a mediator of transcriptional repression by nuclear hormone receptors via recruitment of histone deacetylases (By similarity). Functions as an estrogen receptor (ER)-selective coregulator that potentiates the inhibitory activities of antiestrogens and represses the activity of estrogens. Competes with NCOA1 for modulation of ER transcriptional activity. Probably involved in regulating mitochondrial respiration activity and in aging.

Type: Primary
Antigen: Prohibitin 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 281-299/299
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité