Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C5AR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-10288R-A647
BOSSBS-10288R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10288R-A647
Anti-C5AR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Receptor for the chemotactic and inflammatory peptide anaphylatoxin C5a (PubMed:1847994, PubMed:8182049, PubMed:7622471, PubMed:9553099, PubMed:10636859, PubMed:15153520). The ligand interacts with at least two sites on the receptor: a high-affinity site on the extracellular N-terminus, and a second site in the transmembrane region which activates downstream signaling events (PubMed:8182049, PubMed:7622471, PubMed:9553099). Receptor activation stimulates chemotaxis, granule enzyme release, intracellular calcium release and superoxide anion production (PubMed:10636859, PubMed:15153520).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: C5AR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité