Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLCN5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-10307R-CY7
BOSSBS-10307R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10307R-CY7
Anti-CLCN5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The family of voltage-dependent chloride channels (CLCs) regulate cellular trafficking of chloride ions, a critical component of all living cells. CLCs regulate excitability in muscle and nerve cells, aid in organic solute transport and maintain cellular volume. The genes encoding human CLC-1 through CLC-7 map to chromosomes 7q32, 3q28, 4q32, Xp22.3, Xp11.23-p11.22, 1p36 and 16p13, respectively. CLC1 is highly expressed in skeletal muscle. Mutations in the gene encoding CLC1 lead to myotonia, an inheritable disorder characterized by muscle stiffness and renal salt wasting. CLC2 is highly expressed in the epithelia of several organs including lung, which suggests CLC2 may be a possible therapeutic target for cystic fibrosis. CLC3 expression is particularly abundant in neuronal tissue, while CLC4 expression is evident in skeletal and cardiac muscle as well as brain. Mutations in the gene encoding CLC5 lead to Dent’s disease, a renal disorder characterized by proteinuria and hypercalciuria. CLC6 and CLC7 are broadly expressed in several tissues including testis, kidney, brain and muscle.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CLCN5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité