Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HMGA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-1030R-A680
BOSSBS-1030R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1030R-A680
Anti-HMGA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
HMG-I/Y bind preferentially to the minor groove of A+T rich regions in double-stranded DNA. It is suggested that these proteins could function in nucleosome phasing and in the 3'-end processing of mRNA transcripts. They are also involved in the transcription regulation of genes containing, or in close proximity to A+T-rich regions.

Type: Primary
Antigen: HMGA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-107/107
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité