Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MCM7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-10319R-CY5
BOSSBS-10319R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10319R-CY5
Anti-MCM7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is one of the highly conserved mini-chromosome maintenance proteins (MCM) that are essential for the initiation of eukaryotic genome replication. The hexameric protein complex formed by the MCM proteins is a key component of the pre-replication complex (pre_RC) and may be involved in the formation of replication forks and in the recruitment of other DNA replication related proteins. The MCM complex consisting of this protein and MCM2, 4 and 6 proteins possesses DNA helicase activity, and may act as a DNA unwinding enzyme. Cyclin D1-dependent kinase, CDK4, is found to associate with this protein, and may regulate the binding of this protein with the tumorsuppressor protein RB1/RB. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MCM7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité