Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Hemagglutinin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-10320R-A680
BOSSBS-10320R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-10320R-A680
Anti-Hemagglutinin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Hemagglutinin (HA) is a class I viral fusion protein from Influenza virus. It is a major glycoprotein, comprising over 80% of the envelope proteins present in the virus particle. HA binds to sialic acid-containing receptors on the cell surface, bringing about the attachment of the virus particle to the cell, and is responsible for penetration of the virus into the cell cytoplasm by mediating the fusion of the membrane of the endocytosed virus particle with the endosomal membrane. The extent of infection into host organism is determined by HA. In natural infection, inactive HA is matured into HA1 and HA2 outside the cell by one or more trypsin-like, arginine-specific endoproteases secreted by the bronchial epithelial cells. The HA protein is a homotrimer of disulfide-linked HA1-HA2. It also plays a major role in the determination of host range restriction and virulence. Genetic variation of hemagglutinin and/or neuraminidase genes results in the emergence of new influenza strains.

Type: Primary
Antigen: Hemagglutinin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 465-550/550
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité