Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-INHA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1032R-CY7
BOSSBS-1032R-CY7EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1032R-CY7
Anti-INHA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Inhibins and activins inhibit and activate, respectively, the secretion of follitropin by the pituitary gland. Inhibins/activins are involved in regulating a number of diverse functions such as hypothalamic and pituitary hormone secretion, gonadal hormone secretion, germ cell development and maturation, erythroid differentiation, insulin secretion, nerve cell survival, embryonic axial development or bone growth, depending on their subunit composition. Inhibins appear to oppose the functions of activins. Inhibin deficient mice are viable but are acutely sensitive to development of gonadal sex-cord stromal tumors.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: INHA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité