Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VGF/NERP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-10332R-A750
BOSSBS-10332R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-10332R-A750
Anti-VGF/NERP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene is specifically expressed in a subpopulation of neuroendocrine cells, and is upregulated by nerve growth factor. The structural organization of this gene is similar to that of the rat gene, and both the translated and the untranslated regions show a high degree of sequence similarity to the rat gene. The encoded secretory protein also shares similarities with the secretogranin/chromogranin family, however, its exact function is not known. Nerve growth factor (NGF) is a peptide that plays a key role in the differentiation and survival of neurons in the peripheral nervous system (PNS) and the central nervous system (CNS). VGF is a peptide synthesised and secreted by neurons and is upregulated by NGF in the PC12 cell line. VGF is widely expressed in both the PNS and CNS, but is especially abundant in the adult hypothalamus. VGF plays an essential role in how the brain regulates energy expenditure and body weight. Its expression is rapidly induced by injury, the circadian clock, and neuronal activity.

Type: Primary
Antigen: VGF/NERP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-400/615
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité