Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-10341R-CY5
BOSSBS-10341R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10341R-CY5
Anti-GLS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This gene encodes the K-type mitochondrial glutaminase. The encoded protein is an phosphate-activated amidohydrolase that catalyzes the hydrolysis of glutamine to glutamate and ammonia. This protein is primarily expressed in the brain and kidney plays an essential role in generating energy for metabolism, synthesizing the brain neurotransmitter glutamate and maintaining acid-base balance in the kidney. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2012].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GLS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité