Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-c-ABL Tyr226 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-10355R-A680
BOSSBS-10355R-A680EA 881 EUR InStock
BOSSBS-10355R-A680
Anti-c-ABL Tyr226 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The c Abl proto oncogene encodes a protein tyrosine kinase that is located in the cytoplasm and nucleus. In chronic myelogenous leukaemia and in a subset of acute lymphoblastic leukaemias, the c Abl proto oncogene undergoes a (9;22) chromosomal translocation producing a novel rearranged chromosome (the Philadelphia chromosome) As the result of the fusion of c Abl sequences from chromosome 9 to the Bcr gene on chromosome 22. The molecular consequence of this translocation is the generation of a chimeric Bcr/Abl mRNA encoding activated Abl protein tyrosine kinase.

Type: Primary
Antigen: c-ABL Tyr226
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité