Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD19 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-10358R-CY3
BOSSBS-10358R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10358R-CY3
Anti-CD19 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
9 is a transmembrane glycoprotein that is selectively expressed on the cell surface of B-lymphocytes,where it activates intracellular signaling cascades involving both Ras and phosphatidylinositol 3-kinase pathways.Lymphocytes proliferate and differentiate in response to various concentrations of different antigens. The ability of the B cell to respond in a specific, yet sensitive manner to the various antigens is achieved with the use of low-affinity antigen receptors. This gene encodes a cell surface molecule which assembles with the antigen receptor of B lymphocytes in order to decrease the threshold for antigen receptor-dependent stimulation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CD19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité