Anti-MYPN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-10366R-A555
BOSSBS-10366R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10366R-A555
Anti-MYPN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Component of the sarcomere that tethers together nebulin (skeletal muscle) and nebulette (cardiac muscle) to alpha-actinin, at the Z lines.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MYPN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité