Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GnRH associated peptide I Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-10370R-A750
BOSSBS-10370R-A750EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-10370R-A750
Anti-GnRH associated peptide I Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The protein encoded by this gene is secreted and then cleaved to form the 10 aa luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH, also known as gonadoliberin-1), and prolactin release-inhibiting factor (also known as GnRH-associated peptide 1). LHRH stimulates the release of luteinizing and follicle stimulating hormones, which are important for reproduction. Mutation in this gene are associated with hypogonadotropic hypogonadism. Alternatively spliced transcript variants have been described for this gene.

Type: Primary
Antigen: GnRH associated peptide I
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-80/92
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité