Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAL3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-10377R
BOSSBS-10377REA 719 EUR InStock
BOSSBS-10377R
Anti-GAL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a member of the galectin family of carbohydrate binding proteins. Members of this protein family have an affinity for beta-galactosides. The encoded protein is characterized by an N-terminal proline-rich tandem repeat domain and a single C-terminal carbohydrate recognition domain. This protein can self-associate through the N-terminal domain allowing it to bind to multivalent saccharide ligands. This protein localizes to the extracellular matrix, the cytoplasm and the nucleus. This protein plays a role in numerous cellular functions including apoptosis, innate immunity, cell adhesion and T-cell regulation. Alternate splicing results in multiple transcript variants.[provided by RefSeq, Apr 2010].

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Galectin-3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité