Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-shevelled 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-10400R-A750
BOSSBS-10400R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-10400R-A750
Anti-shevelled 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene encodes a member of the dishevelled (dsh) protein family. The vertebrate dsh proteins have approximately 40% amino acid sequence similarity with Drosophila dsh. This gene encodes a 90-kD protein that undergoes posttranslational phosphorylation to form a 95-kD cytoplasmic protein, which may play a role in the signal transduction pathway mediated by multiple Wnt proteins. The mechanisms of dishevelled function in Wnt Signalling are likely to be conserved among metazoans.

Type: Primary
Antigen: shevelled 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 421-520/736
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité