Anti-NK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-10401R-CY3
BOSSBS-10401R-CY3EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-10401R-CY3
Anti-NK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This gene encodes a protein that interacts with the forkhead-associated domain of the Ki-67 antigen. The encoded protein may bind RNA and may play a role in mitosis and cell cycle progression. Multiple pseudogenes exist on chromosomes 5, 10, 12, 15, and 19.[provided by RefSeq, Jan 2009].
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: NK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité