Anti-CCL26 Signal peptide Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-10409R
BOSSBS-10409REA 719 EUR InStock
BOSSBS-10409R
Anti-CCL26 Signal peptide Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Eotaxin 3 is a recently discovered CC chemokine. It binds to the CCR3 receptor and is highly chemotactic for eosinophils and basophils.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: CCL26 Signal peptide
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité