Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RARRES2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-10410R-A350
BOSSBS-10410R-A350EA 876 EUR InStock
BOSSBS-10410R-A350
Anti-RARRES2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Chemerin, also known as retinoic acid receptor responder 2 (RARRES2) and tazarotene induced gene 2 (TIG2), is a chemoattractant protein for cells expressing G-protein-linked receptor chemokine-like receptor 1 (CMKLR1, ChemR23 or GPCR-DEZ). The protein is synthesized as a secreted precursor, prochemerin (18 kDa), which is poorly active. Upon proteolytic removal of the last six amino acids, prochemerin is converted into mature active chemerin (15-16 kDa) that acts as a strong and highly specific agonist of its receptor CMKLR1. Chemerin is a newly described adipokine with effects on adipocyte differnetiation and metabolism.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200

Type: Primary
Antigen: RARRES2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité