Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NLK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-10419R-A555
BOSSBS-10419R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10419R-A555
Anti-NLK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
This gene belongs to the GPI family whose members encode multifunctional phosphoglucose isomerase proteins involved in energy pathways. The protein encoded by this gene is a dimeric enzyme that catalyzes the reversible isomerization of glucose-6-phosphate and fructose-6-phosphate. The protein functions in different capacities inside and outside the cell. In the cytoplasm, the gene product is involved in glycolysis and gluconeogenesis, while outside the cell it functions as a neurotrophic factor for spinal and sensory neurons. Defects in this gene are the cause of nonspherocytic hemolytic anemia and a severe enzyme deficiency can be associated with hydrops fetalis, immediate neonatal death and neurological impairment. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité