Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TSPAN12 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-10425R-CY3
BOSSBS-10425R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10425R-CY3
Anti-TSPAN12 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Regulator of cell surface receptor signal transduction. Plays a central role in retinal vascularization by regulating norrin (NDP) signal transduction. Acts in concert with norrin (NDP) to promote FZD4 multimerization and subsequent activation of FZD4, leading to promote accumulation of beta-catenin (CTNNB1) and stimulate LEF/TCF-mediated transcriptional programs. Suprisingly, it only activate the norrin (NDP)-dependent activation of FZD4, while it does not activate the Wnt-dependent activation of FZD4, suggesting the existence of a Wnt-independent signaling that also promote accumulation the beta-catenin (CTNNB1) (By similarity). Acts as a regulator of membrane proteinases such as ADAM10 and MMP14/MT1-MMP. Activates ADAM10-dependent cleavage activity of amyloid precursor protein (APP). Activates MMP14/MT1-MMP-dependent cleavage activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TSPAN12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité