Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VAMP1 / VAMP2 / VAMP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-10427R-A555
BOSSBS-10427R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10427R-A555
Anti-VAMP1 / VAMP2 / VAMP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Synaptobrevins/VAMPs, syntaxins, and the 25-kD synaptosomal-associated protein are the main components of a protein complex involved in the docking and/or fusion of synaptic vesicles with the presynaptic membrane. This gene is a member of the vesicle-associated membrane protein (VAMP)/synaptobrevin family. Because of its high homology to other known VAMPs, its broad tissue distribution, and its subcellular localization, the protein encoded by this gene was shown to be the human equivalent of the rodent cellubrevin. In platelets the protein resides on a compartment that is not mobilized to the plasma membrane on calcium or thrombin stimulation. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: VAMP1 / VAMP2 / VAMP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité