Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VAMP-1+2+3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-10427R-A750
BOSSBS-10427R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-10427R-A750
Anti-VAMP-1+2+3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Synaptobrevins/VAMPs, syntaxins, and the 25 kD synaptosomal-associated protein are the main components of a protein complex involved in the docking and/or fusion of synaptic vesicles with the presynaptic membrane. This gene is a member of the vesicle-associated membrane protein (VAMP)/synaptobrevin family. Because of its high homology to other known VAMPs, its broad tissue distribution, and its subcellular localisation, the protein encoded by this gene was shown to be the human equivalent of the rodent cellubrevin. In platelets the protein resides on a compartment that is not mobilized to the plasma membrane on calcium or thrombin stimulation.

Type: Primary
Antigen: VAMP-1+2+3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-118/118
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité