Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C2a Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-10428R-HRP
BOSSBS-10428R-HRPEA 876 EUR InStock
BOSSBS-10428R-HRP
Anti-C2a Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Component C2 is a serum glycoprotein that functions as part of the classical pathway of the complement system. Activated C1 cleaves C2 into C2a and C2b. The serine proteinase C2a then combines with complement factor 4b to create the C3 or C5 convertase. Deficiency of C2 has been reported to associated with certain autoimmune diseases and SNPs in this gene have been associated with altered susceptibility to age-related macular degeneration. This gene localizes within the class III region of the MHC on the short arm of chromosome 6. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. Additional transcript variants have been described in publications but their full-length sequence has not been determined.[provided by RefSeq, Mar 2009].

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: C2a
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité