Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTGFR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-10433R-A680
BOSSBS-10433R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-10433R-A680
Anti-PTGFR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Receptor for prostaglandin F2-alpha (PGF2-alpha). The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. Initiates luteolysis in the corpus luteum (By similarity). Isoforms 2 to 7 do not bind PGF2-alpha but are proposed to modulate Signalling by participating in variant receptor complexes; heterodimers between isoform 1 and isoform 5 are proposed to be a receptor for prostamides including the synthetic analog bimatoprost.

Type: Primary
Antigen: PTGFR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 121-220/359
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité