Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-B3GALNT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-10438R-A555
BOSSBS-10438R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-10438R-A555
Anti-B3GALNT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
This gene is a member of the beta-1,3-galactosyltransferase (beta3GalT) gene family. This family encodes type II membrane-bound glycoproteins with diverse enzymatic functions using different donor substrates (UDP-galactose and UDP-N-acetylglucosamine) and different acceptor sugars (N-acetylglucosamine, galactose, N-acetylgalactosamine). The beta3GalT genes are distantly related to the Drosophila Brainiac gene and have the protein coding sequence contained in a single exon. The beta3GalT proteins also contain conserved sequences not found in the beta4GalT or alpha3GalT proteins. The carbohydrate chains synthesized by these enzymes are designated as type 1, whereas beta4GalT enzymes synthesize type 2 carbohydrate chains. The ratio of type 1:type 2 chains changes during embryogenesis. By sequence similarity, the beta3GalT genes fall into at least two groups: beta3GalT4 and 4 other beta3GalT genes (beta3GalT1-3, beta3GalT5). The encoded protein of this gene does not use N-acetylglucosamine as an acceptor sugar at all. Multiple transcript variants that are alternatively spliced in the 5' UTR have been described; they all encode the same protein.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: B3GALNT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité