Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HPV16-E7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-10446R-A750
BOSSBS-10446R-A750EA 874 EUR InStock
BOSSBS-10446R-A750
Anti-HPV16-E7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Plays a role in viral genome replication by driving entry of quiescent cells into the cell cycle. Stimulation of progression from G1 to S phase allows the virus to efficiently use the cellular DNA replicating machinery to achieve viral genome replication. E7 protein has both transforming and trans-activating activities. Induces the disassembly of the E2F1 transcription factor from RB1, with subsequent transcriptional activation of E2F1-regulated S-phase genes. Interferes with host histone deacetylation mediated by HDAC1 and HDAC2, leading to transcription activation. Plays also a role in the inhibition of both antiviral and antiproliferative functions of host interferon alpha.

Type: Primary
Antigen: HPV16-E7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-98/98
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Virus, Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité