Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HPV16 E7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-10446R-CY7
BOSSBS-10446R-CY7EA 876 EUR InStock
BOSSBS-10446R-CY7
Anti-HPV16 E7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Human papilloma viruses (HPVs) can be classified as either high risk or low risk according to their association with cancer. HPV16 and HPV18 are the most common of the high risk group while HPV6 and HPV11 are among the low risk types. Approximately 90% of cervical cancers contain HPV DNA of the high risk types. Mutational analysis have shown that the E6 and E7 genes of the high risk HPVs are necessary and sufficient for HPV transforming function. The specific interactions of the E6 and E7 proteins with p53 and pRB, respectively, correlate with HPV high and low risk classifications. The high risk HPV E7 proteins bind to pRB with a higher affinity than do the low risk HPV proteins, and only the high risk HPV E6 proteins form detectable complexes with p53 in vitro.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HPV16 E7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité